5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 2600 DKK
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 32…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974039
CAS-nummer: 37798-08-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III