Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 2780 DKK
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formel: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
Molekylvægt: 240.227 g/mol
Smeltepunkt: 337…348.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09064954
CAS-nummer: 915707-44-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III