2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR12217-1G
OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA
1270
DKK
APOSOR12217-1G
APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Smeltepunkt: 232…234 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09065012 CAS-nummer: 159589-71-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |