5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 183 DKK
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Smeltepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375032
CAS-nummer: 22353-52-2