5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 785 DKK
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₅BrN₄O₂
Molekylvægt: 233.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801053
CAS-nummer: 15862-42-7