4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
OR1193T-1G OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA 654 DKK
APOSOR1193T-1G APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃S
Smeltepunkt: 273…277 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006075
CAS-nummer: 139424-17-2