4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromophenyl)(morpholin-4-yl))methanone
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 665 DKK
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00194119
CAS-nummer: 153435-81-5