4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 950 DKK
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00447938
CAS-nummer: 127580-92-1