6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 545 DKK
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrClO₂
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475910
CAS-nummer: 957120-28-4