(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (tert-Butyl) 6-bromopyridine-3-carboxylate, tert-Butyl 6-bromonicotinate
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 1310 DKK
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264580
CAS-nummer: 941294-58-2