5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 600 DKK
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molekylvægt: 213.031 g/mol
Smeltepunkt: 110…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801047
CAS-nummer: 941294-54-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III