4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 1140 DKK
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₇ClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475883
CAS-nummer: 941294-32-2