tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-bromobutyrate
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 164 DKK
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formel: C₈H₁₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179416
CAS-nummer: 110661-91-1