Propane-1-sulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Sulphamoyl)propane
OR11393-5G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 741 DKK
APOSOR11393-5G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Formel: C₃H₉NO₂S
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03550611
CAS-nummer: 24243-71-8