4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 2900 DKK
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Formel: C₁₃H₁₁IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796301
CAS-nummer: 1017793-91-7