4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 1050 DKK
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₈ClI
Smeltepunkt: 147…148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03931233
CAS-nummer: 60200-91-1