4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(3,5-Dichlorophenyl)aniline, 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 2180 DKK
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Formel: C₁₂H₉Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796293
CAS-nummer: 405058-01-7