4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 218 DKK
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004400
CAS-nummer: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0