Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 676 DKK
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Smeltepunkt: 39…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038959
CAS-nummer: 54796-47-3