1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11281-1G OR11281-250MG
APOSOR11281-1GEA 3270 DKK
APOSOR11281-1G APOSOR11281-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 212…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038957
CAS-nummer: 105994-75-0