Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: S-(+)-Methoprene, Prop-2-yl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
OR11200-1G OR11200-25G OR11200-5G
APOSOR11200-1GEA 284 DKK
APOSOR11200-1G APOSOR11200-25G APOSOR11200-5G
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Formel: C₁₉H₃₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00867612
CAS-nummer: 65733-16-6