4-Hydroxy-7-methoxyindane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11192-1G OR11192-250MG
APOSOR11192-1GEA 2880 DKK
APOSOR11192-1G APOSOR11192-250MG
4-Hydroxy-7-methoxyindane
4-Hydroxy-7-methoxyindane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038952
CAS-nummer: 38998-04-8