5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (5-Bromo-2,4-dichlorophenyl)methanol
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 2730 DKK
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrCl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737839
CAS-nummer: 1805023-63-5