Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111613-1G OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA 2360 DKK
APOSOR111613-1G APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrClNO₃
Molekylvægt: 318.551 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21609336
CAS-nummer: 2183997-56-8