2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
OR111609-1G OR111609-250MG
APOSOR111609-1GEA 2510 DKK
APOSOR111609-1G APOSOR111609-250MG
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03410970
CAS-nummer: 771580-80-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III