Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111593-1G OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA 1120 DKK
APOSOR111593-1G APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formel: C₁₂H₁₃BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17964567
CAS-nummer: 34849-50-8