Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 1860 DKK
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formel: C₁₆H₂₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13631000
CAS-nummer: 1011486-37-5