(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111578-1G OR111578-250MG OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA 3930 DKK
APOSOR111578-1G APOSOR111578-250MG APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066834
CAS-nummer: 38694-44-9