tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 2130 DKK
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 186.251 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991871
CAS-nummer: 959137-72-5