Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111553-1G OR111553-250MG
APOSOR111553-1GEA 186 DKK
APOSOR111553-1G APOSOR111553-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₅N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31629942
CAS-nummer: 1934299-50-9