2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 523 DKK
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00550438
CAS-nummer: 2403-53-4