6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 2120 DKK
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formel: C₈H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07385621
CAS-nummer: 511225-17-5