2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 600 DKK
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03989572
CAS-nummer: 565181-75-1