N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 DKK
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00430502
CAS-nummer: 2585-30-0