2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 2130 DKK
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₁ClO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21606658
CAS-nummer: 6834-51-1