(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
OR111436-10G OR111436-1G OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA 0 DKK
APOSOR111436-10G APOSOR111436-1G APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13516980
CAS-nummer: 7537-07-7