2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111435-1G OR111435-5G OR111435-250MG
APOSOR111435-1GEA 1160 DKK
APOSOR111435-1G APOSOR111435-5G APOSOR111435-250MG
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₀Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18850385
CAS-nummer: 93983-14-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III