(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111430-1G OR111430-5G
APOSOR111430-1GEA 850 DKK
APOSOR111430-1G APOSOR111430-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842457
CAS-nummer: 66955-75-7