4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111408-10G OR111408-1G OR111408-5G
APOSOR111408-10GEA 0 DKK
APOSOR111408-10G APOSOR111408-1G APOSOR111408-5G
4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00228595
CAS-nummer: 70638-52-7