2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111407-1G OR111407-250MG
APOSOR111407-1GEA 3820 DKK
APOSOR111407-1G APOSOR111407-250MG
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392226
CAS-nummer: 1069114-80-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III