2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 2530 DKK
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Formel: C₈H₈BrCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025346
CAS-nummer: 147542-02-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III