7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 2820 DKK
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₄BrClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28992243
CAS-nummer: 1935390-73-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III