5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111390-10G OR111390-1G OR111390-5G
APOSOR111390-10GEA 3490 DKK
APOSOR111390-10G APOSOR111390-1G APOSOR111390-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863250
CAS-nummer: 2521-13-3