Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111382-1G OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA 1700 DKK
APOSOR111382-1G APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20526241
CAS-nummer: 1351479-14-5