2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 0 DKK
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₇ClO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09947771
CAS-nummer: 17641-39-3