3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111356-1G OR111356-5G OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA 1570 DKK
APOSOR111356-1G APOSOR111356-5G APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₉H₄ClNS
Molekylvægt: 193.653 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00631175
CAS-nummer: 28989-29-9