(2-Chloroethyl)cyclohexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 DKK
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₅Cl
Molekylvægt: 146.658 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11646261
CAS-nummer: 1073-61-6