Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 1700 DKK
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₈INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28992249
CAS-nummer: 1356600-24-2