Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 2400 DKK
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698193
CAS-nummer: 1214366-84-3