Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111282-1G OR111282-50MG OR111282-250MG OR111282-500MG
APOSOR111282-1GEA 3820 DKK
APOSOR111282-1G APOSOR111282-50MG APOSOR111282-250MG APOSOR111282-500MG
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Ethyl {4-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08753653
CAS-nummer: 928708-29-6